Learn More
Acetic acid, 99.7+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetic acid |
CAS min. % | 99.7 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 99.7+% |
Formula lineare | CH3COOH |
Beilstein | 02, 96 |
Fieser | 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12 |
Indice di Merck | 15, 54 |
Peso formulazione | 60.05 |
Percent Purity | ≥99.70% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- Acetic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.