Learn More
Acetic Acid, 99.8%, for analysis
Codice prodotto. p-4089397 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Can
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
250mL
5L
Codice prodotto. 10773221
Marca: Thermo Scientific Acros 222142500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Nota nome For Analysis
Punto di fusione 16.0°C to 16.5°C
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Formula lineare CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Indice di Merck 15, 54
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 99.8%
Grado Analytical
Densità 1.0480g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 40°C
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3730
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 1.048
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.