Learn More
Acetic acid, ammonium salt, 98+%, for analysis
Codice prodotto. p-3734332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10543961
Marca: Thermo Scientific 218365000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
Numero MDL MFCD00013066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, ammonium salt
Nota nome Anhydrous
pH 6.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Punto di fusione 114.0°C
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Indice di Merck 15, 492
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Peso formulazione 77.08
Percent Purity ≥98%
Grado Analytical
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli