Learn More
Acetic acid, glacial, 99+%
Codice prodotto. p-7082632
Click to view available options
Quantità:
20 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
20L
Codice prodotto. 11327558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033252.M6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, glacial
pH 2.5
Punto di fusione 16.6°C
Punti di ebollizione 118.1°C
Numero UN UN2789
Indice di Merck 14,55
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Peso formulazione 60.05
Percent Purity ≥99%
Densità 1.049
Quantità 4 x 4 L
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Odore Pungent
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3721