Learn More
Acetic Acid Glacial, for Trace Metal Analysis, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072768 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Unit Size:
1L
2.50L
500mL
Product Code. 10120273
Brand: Fisher Chemical A/0411/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifications
pH 2.5
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Colorless
Peso formulazione 60.05g/mol
Quantità 500 mL
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 2.1
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic Acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.