Learn More
Acetic acid, potassium salt, 99+%, for molecular biology
Codice prodotto. 10163114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10163114
Marca: Thermo Scientific Acros 397121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer for molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
Numero MDL MFCD00012458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, potassium salt
Punto di fusione 292.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White to Brown
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CO2K
Indice di Merck 15, 7726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 98.14
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >250°C
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Low Melting Solid