Learn More
Acetic acid, sodium salt, 99+%, ACS reagent, anhydrous
Codice prodotto. p-45223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10351311
Marca: Thermo Scientific Acros 424255000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt
pH 7.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Indice di Merck 15, 8709
Peso formulazione 82.03
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (120°C)
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Fine Crystalline Powder