Learn More
Acetic acid, sodium salt, 99%, for biochemistry, Anhydrous
Codice prodotto. p-4440193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 12347093
Marca: Thermo Scientific Acros 212662500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Absorbance (c= 0.1 M, water), (c= 0.1 M, water) at 0nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 280nm
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt
Punto di fusione 324.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3CO2Na
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 82.03
Percent Purity 99%
Grado Biochemical
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità >250°C