missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, ACS reagent

Codice prodotto. 15652169 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15652169

Marca: Thermo Scientific Acros 424260010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Identificatori chimici

CAS 127-09-3, 6131-90-4
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O

Specifica

Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Indice di Merck 15, 8709
IUPAC Name sodium acetate
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado Reagente ACS
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato