Learn More
Riedel-de Haën Acetone CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15935660
Click to view available options
Quantità:
7 L
45 L
Acetone CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
pH Not applicable
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.79 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 14.3 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 580 hPa (50°C)
Numero UN UN1090
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 635680
Percent Purity ≥99.80%
Grado GC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.