Learn More
Acetone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15684510
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Acetone's luminesence intensity is dependent upon the solution components.1 The absorption of UV light by acetone results in its photolysis and the production of radials.1
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C
Nota nome for HPLC
Densità 0.791g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 56°C (760 mmHg)
Quantità 6 x 1 L
Indice di rifrazione n20/D 1.359
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado CHROMASOLV™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.