Learn More
Acetone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE Plastic Bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE Plastic Bottle |
| CAS | 67-64-1 |
| Pressione del vapore | 247mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.32 mPaS at 20°C |
| Densità vapore | 2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C3H6O |
| Numero MDL | 8765 |
| Colore | Incolore |
| pH | 7 |
| Vedi altri risultati |