Learn More
Acetone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10711934 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 10711934
Marca: Fisher Chemical A/0560/PC24
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Imballaggio Plastic container
CAS 67-64-1
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Densità vapore 2
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL 8765
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 10 L
Peso formulazione 58.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetone