Learn More
Acetone, for HPLC
Codice prodotto. 10417440
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Specifica
pH 7
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL 8765
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Peso formulazione 58.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.