Learn More
Acetone, Technical, Fisher Chemical™
43.55€ - 219.00€
Specifica
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Colore | Colorless |
Formula molecolare | C3H6O |
Numero MDL | 8765 |
Peso formulazione | 58.08g/mol |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10263750
|
Fisher Chemical
A/0520/17 |
2.5 L | Amber glass bottle |
44.30€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10610131
|
Fisher Chemical
A/0520/PB17 |
2.5 L | Flacone in vetro rivestito in plastica |
43.55€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10652241
|
Fisher Chemical
A/0520/25 |
25 L | Metal can |
219.00€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Specifica
67-64-1 | |
C3H6O | |
58.08g/mol | |
0.32 mPaS at 20°C | |
7 | |
56°C |
Colorless | |
8765 | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
-95°C | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Acetone
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.