Learn More
Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and Trifluoroacetic acid 2.5%, For mass spectrometry, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15661700
Click to view available options
Quantità:
250 mL
LabReady™ Solvent Blend, for mass spectrometry
LabReady™ Solvent Blends
  • Using custom blends not only helps you reduce waste through human error, but also cuts disposal costs for hazardous materials used during blend preparation
  • Honeywell Research Chemicals uses proprietary, closed-loop blending technology, which eliminates variation, ensuring your blends are as precise as possible
  • Honeywell LabReady Blends undergo full safety analyses, with a safety data sheet provided for every blended product
  • Honeywell’s high-precision blending technology reduces contamination and exposure during the blending process, helping to minimize environmental risk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%
Nota nome For mass spectrometry
Punto d'infiammabilità <10°C
Quantità 250 mL
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 76-05-1
CAS max % 50.0000%, 47.5000%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C2H3N
Numero MDL MFCD00001878
Numero UN UN1648
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Grado Spectrometry
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and TFA 2.5%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile, trifluoroacetic acid