Learn More
Acetonitrile, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
111.56€ - 1900.46€
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10265290
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
149520010
1 L Bottiglia in vetro
111.56€
1L
10225340
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
149520025
2.5 L Bottiglia in vetro
230.15€
2.50L
10642145
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149520050
5 L Plastic Drum
438.18€
5L
10163240
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149520250
25 L Plastic Drum
1900.46€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Acetonitrile, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals