Learn More
Acetonitrile, 99+%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
47.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -46.0°C |
Absorbance | 0.01 max. at 250nm, 0.02 max. at 235nm, 0.1 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 193nm |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Informazioni di decomposizione | >500°C |
Densità | 0.7810g/mL |
Punti di ebollizione | 81.0°C to 82.0°C |
Quantità | 250 mL |
Punto d'infiammabilità | 2°C |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.