Learn More
Acetonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15664690
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
CHROMASOLV™ AMD,≥99.9%
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C (literature)
Nota nome AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
CAS max % 100.0000%
Densità 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 81.6°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 6°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CN
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05
Percent Purity >99.9%
Grado High Purity