Learn More
Acetonitrile, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
53.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C2H3N, CAS Number-75-05-8, 5L, 81 deg.C, Colorless, 41.05g/mol, -46 deg.C, 1878, Metal can, Liquid, 1.42, 97mbar at 20 deg.C, 0.36cp at 20 deg.C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
Viscosità | 0.36cp at 20°C |
Peso formulazione | 41.05g/mol |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.