Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9%, for LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Colore | Colorless |
Densità | 0.786g/mL at 25°C |
Quantità | 250 mL |
Limite di esplosione | 0.16 |
Punto d'infiammabilità | 2°C (35.6°F) |
Punto di combustione | 973°F |
Formula lineare | CH3CN |
Pressione del vapore | 72.8 mmHg (20°C) |
Numero UN | UN1648 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.