Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™ (gradient grade +), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV profile by HPLC
- Low impurity gradient LC baseline
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Nota nome | Suitable for PAH analysis |
Absorbance | λ215nm : ≤0.01 , λ200nm : ≤4% , λ230nm : ≤0.005 |
Colore | Colorless |
Densità | 0.786g/mL at 25°C |
Quantità | 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.16 |
Punto d'infiammabilità | 2°C (35.6°F) |
Punto di combustione | 973°F |
Imballaggio | Glass Bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile