Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7073758
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15694510
Marca: Honeywell-Chromasolv 34851100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC,≥99.9%
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV profile by HPLC
  • Low impurity gradient LC baseline 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C
Nota nome for HPLC
Absorbance HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU
Densità 0.786g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 81°C to 82°C
Quantità 100 mL
Indice di rifrazione n20/D 1.344
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Gradient
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.