Learn More
Acetonitrile CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7073693
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15674760
Marca: Honeywell-Chromasolv 349981L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
New Quality CHROMASOLV™ Plus Acetonitrile is suitable for all applications including:Mass spectrometry, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Pesticide Residue Analysis, and RNA/DNA Synthesis and Purification. Product filtered through a 0.2μm filter.
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C
Nota nome for HPLC
Absorbance HPLC-gradient/210nm ≤1mAU
Densità 0.786g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 81°C to 82°C
Quantità 1 L
Indice di rifrazione n20/D 1.344
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Plus
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.