Learn More
Acetonitrile-d{3}, 100% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051926
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2206-26-0
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
123151
2,2,2-trideuterioacetonitrile
[2H]C([2H])([2H])C#N
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2206-26-0
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
123151
2,2,2-trideuterioacetonitrile
[2H]C([2H])([2H])C#N
Isotope labeled Acetonitrile is used as a polar aprotic solvent in organic synthesis. Acetonitrile-d3 is used as IR and NMR solvent. Probe for zeolite acidity. Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Acetonitrile-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.844 g/mL
Punto d'infiammabilità 5°C (42°F)
Odore Pungent
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 2 Ea.
Punti di ebollizione 81°C
Numero UN UN1648
Indice di Merck 14,70
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 44.08
Percent Purity 100%