Learn More
Acetonitrile, for DNA Synthesis and Protein Sequencing, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072779 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10030010
Marca: Fisher Chemical A/0628/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
C2H3N, CAS Number-75-05-8, 2.5L, 81 deg.C, Colorless, 41.05g/mol, -46 deg.C, 1878, Amber glass bottle, Liquid, 1.42, 97mbar at 20 deg.C, 0.36cp at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Peso formulazione 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.