Learn More
Acetonitrile E CHROMASOLV™, for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
130.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -48°C |
Nota nome | for HPLC, for UV |
Densità | 0.786g/mL at 25°C(lit.) |
Punti di ebollizione | 81°C to 82°C |
Quantità | 1 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.344 |
Formula lineare | CH3CN |
Pressione del vapore | 72.8mmHg (20°C) |
Beilstein | 741857 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.