Learn More
Acetonitrile, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072775
61.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
75-05-8
C2H3N
41.05
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.05
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
CC#N
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Peso formulazione 41.05g/mol