Learn More
Acetonitrile, HPLC for Fluorescence Detection, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Formula molecolare | C2H3N |
Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
Viscosità | 0.36cp at 20°C |
Peso formulazione | 41.05g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/A§
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.