Learn More
Acetonitrile, HPLC for Fluorescence Detection, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072780
61.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
75-05-8
41.05
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
CC#N
75-05-8
41.05
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
CC#N
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C2H3N
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Peso formulazione 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.