Learn More
Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Descrizione
Acetonitrile, >-99.9%, C2H3N, CAS Number-75-05-8, methane, cyano, ethyl nitrile, methanecarbonitrile, methylkyanid, mecn, acetonitrile, methyl cyanide, ethanenitrile, cyanure de methyl, cyanomethane, 1L
- Ideal mobile phase for LC/MS and UHPLC-UV applications in pharmaceutical, biotechnology, clinical, environmental and food safety industries.
- Novel gradient elution test with Photodiode Array Detector screens for UV-absorbing contaminants at every wavelength in the 200 to 400nm range to afford smooth baselines and to reduce interferences.
- Evaluated for 17 metal impurities at ppb concentrations to minimize the formation of metal adducts during analysis and simplify spectral interpretation.
- 0.1 micron filtration minimizes troublesome particles that may interfere with LC/MS and UHPLC system performance
- Provides ideal solution to prepare cleaner, particle-free mobile phase blends. Positive mode ionization (as propazine) and negative mode ionization (as mecoprop) with ESI and Single Quadrupole MS detect organic contaminants at max 50ppb and max 300ppb, respectively
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 4 L |
Forma fisica | Liquid |
Formula molecolare | C2H3N |
Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
Viscosità | 0.36cp at 20°C |
Peso formulazione | 41.05g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.