Learn More
Acetonitrile, for Trace Metal Analysis, Primar™, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
2.5L, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -46°C |
| CAS | 75-05-8 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 81°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | C2H3N |
| Numero MDL | 1878 |
| Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.