compliance-icons compliance-icons
Acetonitrile, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10231461
2.5 L, Vetro
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Get rapid, reproducible performance and separation results. Acetonitrile, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.01 at 254-400nm
Colore Incolore
CAS 75-05-8
Aspetto Passes test
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 4.4 - 16 Vol %
Punto d'infiammabilità 5°C
Identificazione Passes test
Punto di combustione 525°C
Odore Aromatic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Ultra Gradient HPLC Grade
Indice di rifrazione 1.344 n20/d
Residuo dopo l'evaporazione Max. 1 ppm
Formula molecolare C2H3N
Acido titolabile Max. 0.0008meq/g
Formula lineare CH3CN
Base titolabile Max. 0.0006meq/g
Viscosità 0.39 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.01%
Sinonimo Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Informazioni di solubilità Fully miscible (in water)
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Acetonitrile, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ >