Learn More
Acetyl bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Acetyl bromide |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -96°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.6600g/mL |
Punti di ebollizione | 75°C to 77°C |
Punto d'infiammabilità | 75°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetyl bromide
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido