Learn More
Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
44.62€ - 294.47€
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetyl chloride |
---|---|
Colore | Colorless |
Nota nome | 1M solution in dichloromethane |
CAS | 75-36-5, 75-09-2 |
CAS min. % | 5.44, 93.36 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10676744
|
Thermo Scientific Acros
387741000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
44.62€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10360534
|
Thermo Scientific
387748000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
294.47€
800mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Acetyl chloride | |
1M solution in dichloromethane | |
5.44, 93.36 | |
C2H3ClO | |
MFCD00000719 | |
1.3000g/mL | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
acetyl chloride | |
6367 | |
78.5 | |
Liquid |
Colorless | |
75-36-5, 75-09-2 | |
6.64, 94.57 | |
CH3COCl | |
0.9 to 1.1M | |
15, 80 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
CC(Cl)=O | |
78.50 | |
CHEBI:37580 | |
1.3 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Suspected of causing cancer if inhaled. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Reacts violently with water. Corrosive to the respiratory tract.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Danger
- Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.