Learn More
Acetyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-4510206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10317520
Marca: Thermo Scientific Acros 151270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
Numero MDL MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl chloride
Punto di fusione -112.0°C
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCl
Indice di rifrazione 1.3876 to 1.3896
Quantità 1 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Indice di Merck 15, 80
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Peso formulazione 78.5
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetyl chloride