Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acid Fuchsin, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. p-30006 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10216430
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227900250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3244-88-0
Formula molecolare C20H17N3Na2O9S3
Molecular Weight (g/mol) 587.544
Numero MDL MFCD00013286
InChI Key VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
PubChem CID 131852436
IUPAC Name 3-[bis(4-amino-3-sulfophenyl)methylidene]-6-imino-5-methylcyclohexa-1,4-diene-1-sulfonic acid;sodium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Absorbance 700 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Acid Fuchsin
Rapporto di assorbimento 1 to 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 544 to 550nm (in pH 3 acidified water)
Peso formulazione 585.52
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acid Fuchsin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.