Learn More
Fisherbrand™ Acid Neutralizing Chemical Specialty Spill Kit
Spill kit containing chemical neutralizing polymers, which provide safe spill control.
Marca:  Fisherbrand™ FBSKABKTACIDE
Codice prodotto. 16543852
  • 302.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Contains chemical neutralizing polymers
  • Includes color change indicator that reflects neutralization
Specifica
Specifica
Assorbente chimico
2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x Bucket, 1 x Scoop and Scraper