Learn More
Epredia™ Acid-Resistant Biopsy Bags, Medium
Reduce risk of small specimen loss with Epredia™ Acid-Resistant Biopsy Bags.
178.00€ - 354.00€
Specifica
Product Type | Biopsy Bag |
---|---|
Materiale | Nylon, Acid-resistant |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12667946
|
Epredia™
6774050 |
Medium |
183.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12677946
|
Epredia™
6774051 |
Small |
178.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12687946
|
Epredia™
6774052 |
Large |
354.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Allow unrestricted fluid movement around tissue
- Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
- Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
- Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7 in. (31 × 43mm)
- Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6 in. (45 × 65mm)
- Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5 in. (75 × 85mm)
Specifica
Biopsy Bag | |
Nylon, Acid-resistant | |
White |