Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Immersion Tub
Helps protect tanks when using harsh chemical cleaning solutions. Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Immersion Tubs are for use with T 1040/H ultrasonic cleaners.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 10739542
  • 275.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes lid/cover
Specifica
Specifica
Acid Resistant Tub with Cover
Transonic Analogous Ultrasonic Unit, T 1040/H
Cover
Plastic