Learn More
Micronova™ ACME Thread Adapters
The two versions of stainless steel ACME adapters connect threaded brush and mop adapters to Quick Disconnect, SSU Series Handles (SSA-3), or connect Quick Disconnect mop adapters to threaded handles (SSA-2).
57.80€ - 60.65€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Threaded Connector for Handles and QD Mop Adapters and Tools
Materiale Electropolished Stainless Steel (304), Polyketone
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12847033
Vedere i documenti
Micronova™
SSA-2
8 in. 20 cm
57.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12857033
Vedere i documenti
Micronova™
SSA-3
5.75 in. 14.6 cm
60.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Micronova ACME Thread Adapters serve as the connection between various Micronova Adapters and either Threaded or Quick Disconnect handles. The SSA-2 serves to connect a range of Quick Disconnect mop adapters and cleaning tools with threaded handles, such as STA Series Handles. The SSA-3 serves to connect a range of threaded brushes and mop adapters, such as QPSL series, with the Quick Disconnect stainless steel SSU Series Handles.
  • ACME threaded adapters
  • Stainless steel with polyketone connectors
  • Connects various Adapters to either Threaded or Quick Disconnect handles
  • SSA-2 connects threaded handles to QD mop and tool adapters
  • SSA-3 connects threaded mop and brush adapters to QD SSU Handles
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Non-sterile
Autoclavable
Threaded Connector for Handles and QD Mop Adapters and Tools
Electropolished Stainless Steel (304), Polyketone