Learn More
3M™ AcoustiCAL Calibrator AC-300
Codice prodotto. 15769727
Click to view available options
Livello di rumorosità:
114 dB
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15769727
Marca: 3M™ 7000042911
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ AcoustiCAL Calibrator AC-300 is a Type 1 calibrator for use with 3M™ Sound Level Meters and Noise Dosimeters.
  • Class 1 Acoustic Calibrator with two frequency levels and one sound pressure level
  • Generates two settings with either 250 Hz or 1000 Hz at a sound pressure level of 114dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dosimeter Accessory
Frequenza 250 Hz, 1000 Hz
Livello di rumorosità 114 dB