Learn More
Cytiva Acro™ 37 TF Vent Device with PTFE Membrane
Disposable, multipurpose filters for small volume venting, solvent, and gas filtration.
Marca:  Cytiva 4465
Codice prodotto. 17114321
  • 2080.00€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE membrane and polypropylene housing have broad chemical compatibility.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
200/Pk.
0.2 μm
7.5 cm2
37 mm