Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Glass Fiber Filter
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4524
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.98800kg
Codice prodotto. 17144341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • For research use only
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass Fiber
Non-sterile
60/Cs.
37 mm
1 μm
Polypropylene
15/Pk.