Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Glass Fiber Filter
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4529
2064.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.21900kg
Codice prodotto. 17174341
  • 2725.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For research use only
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass Fiber
Non-sterile
1000/Pk.
1 μm
Polypropylene
25 mm