Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
244.00€ - 295.00€
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 1000 cm2
Stile uscita Stepped Hose Barb
Quantità 1/Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
17114251
Vedere i documenti
Cytiva
12992
0.8/0.2 μm
244.00€
Pezzo
17134251
Vedere i documenti
Cytiva
12994
0.8/0.45 μm
244.00€
Pezzo
17154251
Vedere i documenti
Cytiva
12996
0.2/0.2 μm
254.00€
Pezzo
17174251
Vedere i documenti
Cytiva
12999
0.1/0.1 μm
295.00€
Descrizione
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
  • Designed for research applications only
  • Gamma-irradiated
Specifica
Specifica
Hydrophilic PES
1000 cm2
1/Ea.
Sterile
Stepped Hose Barb