Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ EKV Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
342.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Quantità | 3/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17144221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12094 |
Stepped Hose Barb Inlet, Stepped Hose Barb Outlet with Filling Bell |
342.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17154221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12095 |
1/2 in. Sanitary Flange |
342.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
Specifica
Hydrophilic PES | |
0.2 μm | |
3/Pk. |