Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
316.00€ - 337.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.8/0.2 μm |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 200 cm2 |
Quantità | 3/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17194241
|
Cytiva
12941 |
Stepped Hose Barb |
337.00€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17134221
|
Cytiva
12093 |
1/4 in. MNPT Inlet, Stepped Hose Barb Outlet |
316.00€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
- For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
Specifica
Hydrophilic PES | |
Sterile | |
3/Pk. |
0.8/0.2 μm | |
200 cm2 |
Titolo del prodotto
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ Membrane