Learn More
Cytiva AcroPak™ 300 Capsule with PTFE Membrane
Codice prodotto. p-7089723
Click to view available options
N. per confezione:
100/Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 3
Codice prodotto. 17114221
Marca: Cytiva 12082
Edge
AcroPak 300 Capsule offers broad chemical compatibility with PTFE membrane and polypropylene housing.
  • High air flow rate venting applications
  • Offers broad chemical compatibility with PTFE membrane and polypropylene housing 100% integrity-tested to provide the high level of confidence you require
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 280 cm2
N. per confezione 3/Pk.
Stile uscita Stepped Hose Barb