Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca:  Cytiva 12993
185.25 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17124251
  • 195.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hydrophilic PES
Sterile
1/Ea.
0.8/0.45 μm
500 cm2
Stepped Hose Barb